VWR®, Magnetrørerstav, kryssformede
Leverandør: VWR Collection
442-0394EA 270 NOK
442-0394 442-0395 442-0396 442-0397 442-0398 442-0399 442-0400
VWR®, Magnetrørerstav, kryssformede
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Stabil roteringsposisjon for optimal røreeffekt.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)