VWR®, Magnetrørerstav, eggformet
Leverandør: VWR Collection
442-0401EA 410 NOK
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Magnetrørerstav, eggformet
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Konstruert for bruk i kolber med rund bunn.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)