VWR®, Magnetrørerstav med 2-skiver
Leverandør: VWR Collection
442-0474EA 1000 NOK
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Magnetrørerstav med 2-skiver
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. Svært god sentrering, plassbesparende utforming og høy turbulens, selv ved lave hastigheter. Skivediameter på 20 mm, stangdiameter på 8 mm.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)
NB: Merk: Fargede PTFE-belegg er ikke så inerte som ren PTFE.