VWR®, Magnetrørerskive
Leverandør: VWR Collection
442-0490EA 1025 NOK
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Magnetrørerskive
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. Den spesielle formen med hevet overflate i midten sikrer svært god omrøring, selv ved lave hastigheter. Perfekt for bruk i begerglass.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (-200 til +280 °C)