VWR®, Magnetrører, mikro
Leverandør: VWR Collection
442-0493EA 470 NOK
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Magnetrører, mikro
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE-belagt Alnico V-magnetkjerne. Jevn overflate. For røring i reagensrør, sentrifugerør og mikrorør. Vingene kan også beskjæres om nødvendig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C)