VWR®, Magnetic Stirring Bar Retrievers
Leverandør: VWR Collection
442-0523EA 320 NOK
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Magnetic Stirring Bar Retrievers
Omrørere Omrører-utstyr
PTFE-belagt, sterk Alnico V-magnetkjerne. For fjerning av røremagneter fra beholdere av alle typer.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C)