Ventilhane, PRODURAN®, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 1050 NOK
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Ventilhane, PRODURAN®, DURAN®
Haner
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart, med PTFE-tapp.
  • Tilgjengelig i rett eller vinklet utgave
  • Temperaturbestandig fra –20 til +150 °C, høy kjemisk resistens
  • Ventilakslene er utskiftbare
Disse ventilkranene er perfekte for nøyaktig dispensering og dermed perfekte for glassutstyr. Enkel ventilaksel med en sikkerhetsanordning som hindrer at den utilsiktet trekkes helt ut. Forseglingen kan etterjusteres.