3-veis Hane, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
6470-0002 6470-0004
216-4424EA 1375 NOK
216-4424 216-4425
3-veis Hane, Nalgene®
Haner
PP, gjennomsiktig med PTFE-kik, hvit.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy varmebestandighet, kan autoklaveres
  • Ikke-blokkerende, forseglet kran, ikke behov for smøremiddel
T-formede treveishaner med koniske ender.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.