Hane, for slange
Leverandør: KARTELL
371 374 376 379
227-4010EA 63 NOK
227-4010 227-4008 227-4013 227-4015
Hane, for slange
Haner
HDPE med PP-kik.
  • Høy kjemikaliebestandigeht
  • Lav friksjon, ikke nødvendig med smøremidler
  • Høy temperaturbestandighet
Disse gjennomstrømningshanene er ideelle til å regulere eller stoppe strømmen av gasser og væsker under lavt trykk (opptil 0,5 bar) eller delvis vakuum. Svakt koniske på begge sider.