Adapter normalslip med hane og slangeoliv
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 775 NOK
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Adapter normalslip med hane og slangeoliv
Adaptere Slangeskjøter med NS-slip
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med NS-kjerne, standardslipt NS-hane med massiv glasskik og rett eller 90-graders slangeoliv. Slangeoliven har ytre diameter på 8 mm.