Propp, Versilic®
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 5000 NOK
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Propp, Versilic®
Lokk Lokk til reagensglass
Silikon, klar. Ideell for beskyttelse av rør/slanger eller utstikkende sylindriske komponenter under transport og alle operasjoner som krever beskyttelse under åpning (mot støt, sprut, lakk osv.).
  • Enestående forsegling og beskyttelse fra utsiden
  • Kan perforeres og autoklaveres
  • Resistent mot aldring, ozon og gjentatt sterilisering
Den angitte størrelsen svarer til den utvendige diameteren på røret/slangen som skal beskyttes, i mm. Motstandsdyktig mot temperaturer fra –60 til +220 °C (opp til +250 °C for kort periode).