Propp, gummi, koniske
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 57 NOK
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Propp, gummi, koniske
Propper Gummipropper
Naturlig gummi, grå.
  • Svært god og god adhesjon
  • God kjemikaliebestandighet
  • Størrelser i tråd med kravene
  • Resistent fra -25 til +70 °C (120 °C under fuktige forhold)
  • Shore-hardhet: 40 °A
Elastisk, ikke-toksisk.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Sertifiseringer: DIN 12871