Propp, med overbrettbar mansjett, Versilic®
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 1475 NOK
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Propp, med overbrettbar mansjett, Versilic®
Propper Silikonpropper
Proppene garanterer absolutt ugjennomtrengelighet, selv når kantene på rørene eller glass-, metall- eller plastbeholderne som skal tettes, ikke er perfekte.
  • Enestående tettning og beskyttelse fra utsiden
  • Kan perforeres og autoklaveres
  • Resistent mot aldring, ozon og gjentatt sterilisering
  • Temperaturbestandig fra –60 til +220 °C (opptil +250 °C for korte perioder)
The stoppers can be punctured and resealed after sampling, even after several uses.
Resistant to temperatures from -60 to +220 °C (up to +250 °C for short periods)