VWR®, Propp, kork, konisk
Leverandør: VWR Collection
217-1011EA 39 NOK
217-1011 217-1012 217-1013 217-1014 217-1015 217-1016 217-1017 217-1018 217-1019 217-1020 217-1021 217-1022 217-1023 217-1024 217-1025 217-0897 217-0898
VWR®, Propp, kork, konisk
Propper Kork
Naturkork, A1-kvalitet.
  • Lett, slitesterk
  • Lett å bore hull i
  • Svært økonomisk