Propper, nedtrykking, VacuCap®
Leverandør: Simport Scientific
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 405 NOK
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Propper, nedtrykking, VacuCap®
Propper Plastpropper
Ideelle lokk for reagens-, prøve- og kulturrør i plast og glass, LDPE.
  • Engangsforseglinger er et rimelig alternativ til standardforseglinger
  • Forseglingen med doble flenser gir en ugjennomtrengelig, sikker tilpasning
  • Fargekodet for identifisering av prøver
Fleksibelt for å beskytte mot aerosoler eller svært infeksiøse mikroorganismer. Prøvene beskyttes mot krysskontaminering, og arbeidsmiljøet beskyttes mot infeksjoner fra lekkasjer. Forseglingen med doble flenser garanterer at det er tett og ugjennomtrengelig for mange forskjellige bruksområder, inkludert sentrifugering.