Korkbor
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 575 NOK
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Korkbor
Korkborere
Messing, nikkelbelagt, med håndtak og utløser.
  • For manuell boring av propper
  • Enkel å rengjøre
  • Korkborskjerper som er kompatibel med alle settene, kan også bestilles