Propper for koniske slip
Leverandør: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 72 NOK
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Propper for koniske slip
Propper Plastpropper
Stoppere med farget innsats I hodeplaten for bedre identifisering.
  • LDPE, gjennomsiktig
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Tettningsringer for ugjennomtrengelig og sikker tilpasning
Den femkantede hodeplaten gjør det enkelt å løsne og fjerne proppen.