VWR®, Propper for standardslip
Leverandør: VWR Collection
217-0210EA 175 NOK
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Propper for standardslip
Propper Plastpropper
Lokk uten fett som hindrer at slipte koblinger setter seg fast. Med vinklede kanttetninger rundt for bedre forsegling og redusert fare for å gå i stykker. Er enkle å ta av. Med ergonomisk utformet grep.
  • PTFE, massiv
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Gass-, væske- og vakuumtett
  • Temperaturbestandig fra –200 til +300 °C