Blyring, for begerglass og kolber
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
F183090100 F183090250
214-1935EA 5450 NOK
214-1935 214-1936
Blyring, for begerglass og kolber
Støtter Flaskeholdere
Blyring, med rødt vinylbelegg og 4 holdere i rustfritt stål. Holder begre og kolber fast i posisjon. Ideell for bruk i vannbad, fordi vannet kan sirkulere under begerglasset.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Lett og enkel håndtering