Holders for round bottom flask, silicone, blue
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
161040 161042 161044
214-0148EA 790 NOK
214-0148 214-0149 214-0150
Holders for round bottom flask, silicone, blue
Støtter Flaskeholdere
Kan brukes til å gi stabil støtte for rundbunnede kolber og andre beholdere med buet bunn. Vendbart. Sklisikre, myke, kan stables og er enkle å rengjøre. Silikon, blå og andre beholdere med buet bunn.
  • God kjemisk resistens
  • God termal og elektrisk isolering
  • Temperaturbestandig fra −60 til +200 °C