VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Leverandør: VWR Collection
217-1000EA 250 NOK
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, Cork Rings for Round Bottom Flasks
Støtter Flaskeholdere
Det ideelle stativ for kolber og andre glassbeholdere med rund bunn. Komprimert kork, naturlig.
  • Rimelig og fra fornybar ressurs
  • Lett, slitesterk
  • God termisk resistens