Svaber, Alpha® Large
Leverandør: Texwipe
TX714A
710-0552EA 12250 NOK
710-0552
Svaber, Alpha® Large
Svabere Svabere for rengjøring
Vattpinnen er perfekt for rengjøringsvalidering og prøvetaking. 100% polyestersubstrat (kontinuerlig filament) som er varmestøpt (termisk bundet) på håndtaket.
  • De utstikkende kantene er forseglet for å redusere fiberavgivelsen og eliminere behovet for kontaminerende klebemidler
  • Vattpinnen har et vanlig hode i full størrelse på en stiv åre
  • Polyester er mykt og ikke-slipende, noe som gjør vattpinnen god på følsomme overflater
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904