Svaber, Alpha®, langt håndtak
Leverandør: Texwipe
TX761
710-0562EA 7800 NOK
710-0562
Svaber, Alpha®, langt håndtak
Svabere Svabere for rengjøring
100% polyester kontinuerlig filament er varmestøpt (termisk bundet) på et håndtak av polypropylen, noe som eliminerer behovet for kontaminerende klebemidler, og utstikkende kanter er forseglet for reduser fiberavgivelse.
  • Renromsvasket, strikket polyester for lav avgivelse av partikler og ekstraherbare stoffer
  • To lag med Alpha-polyester gir ekstra fylde og oppsugingsevne
  • Fleksibel, indre hodeåre, langt håndtak
For rengjøring og valideringsprøvetaking som krever en ultraren vattpinne.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904.