Svaber, Alpha®, lite hode
Leverandør: Texwipe
TX743B
710-0557EA 10675 NOK
710-0557
Svaber, Alpha®, lite hode
Svabere Svabere for rengjøring
Vattpinnen består av et 100% polyestersubstrat (kontinuerlig filament) som er varmestøpt (termisk bundet) på håndtaket, og de utstikkende kantene er forseglet for å redusere fiberavgivelsen og eliminere behovet for kontaminerende klebemidler.
  • Dobbeltlagskonstruksjonen gjør vattpinnen svært absorberende
  • Myk, ikke-skurende polyester er perfekt for følsomme overflater
  • Et kompakt håndtak og en stiv, intern hodeåre gir støtte og kontroll
  • Lav avgivelse av partikler og ekstraherbare stoffer
  • Utmerket kjemikaliebestandighet
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904