Svaber, CleanFoam®, stort, sirkulært skumhode
Leverandør: Texwipe
TX708A
710-0548EA 8800 NOK
710-0548
Svaber, CleanFoam®, stort, sirkulært skumhode
Svabere Svabere for rengjøring
Termisk bundet vattpinner med en porøsitet på 100 porer per tomme.
  • Head will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion protect delicate components
  • Large circular head on a long and easy grip handle
Kan brukes til en rekke industrielle oppgaver, fra generell montering til renrom. Perfekt for bruksområder som krever høy oppsugingsevne, lav partikkelavgivelse og jevn dispergering av løsemidler.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904