Svaber, CleanFoam®, stort, fleksibelt hode
Leverandør: Texwipe
TX710A
710-0550EA 10050 NOK
710-0550
Svaber, CleanFoam®, stort, fleksibelt hode
Svabere Svabere for rengjøring
Slitesterk universalvattpinne, perfekt for bruk med et løsemiddel som isopropanol.
  • Fleksibel, indre nylonåre og et stort hode av polyuretanskum med rundt håndtak av polypropylen
  • Svært lav avgivelse av både ikke-flyktige rester og partikler
  • God kjemikaliebestandighet
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904