Svaber, CleanFoam®, medium skumhode
Leverandør: Texwipe
TX709A
710-0549EA 9825 NOK
710-0549
Svaber, CleanFoam®, medium skumhode
Svabere Svabere for rengjøring
Universalvattpinnen med hode av polyuretanskum med lukkede celler gir utmerket slitestyrke og demping. Laget av polyuretanskum med porøsitet på 100 porer per tomme.
  • Vattpinnen har en fleksibel nylonåre
  • Lav partikkel- og fiberavgivelse
  • God kjemikaliebestandighet
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904