Svaber, CleanTips®, MicroSwab™, nylon
Leverandør: Texwipe
TX730 TX730_U
710-0554EA 12625 NOK
710-0554 TEXWTX730_U
Svaber, CleanTips®, MicroSwab™, nylon
Svabere Svabere for rengjøring
Også egnet for presis påføring av løsemidler og rengjøringsløsninger.
  • Svært lav avgivelse av både ikke-flyktige rester og partikler
  • Vattpinnen har en liten, komprimert spiss av syntetisk nylon på et stivt håndtak av polypropylen
Vattpinnen er spesielt utviklet for presis rengjøring av optikk og optiske fibre, mikroskoper, strekplater, fotomasker og oblater.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Hodelengde 15 mm
Hodebredde 1 mm
Håndtaklengde 152 mm
Håndtakbredde 3 mm