Transportvattpinner
Leverandør: Copan
111C.USE 113C.USE 117C.USE 132C.USE 134C.USE 139C.USE 143C.USE 125C.USE 136C.USE
710-0443EA 625 NOK
710-0443 710-0445 710-0446 710-0449 710-0924 710-0926 710-0927 710-0923 710-0925
Transportvattpinner
Svabere Svabere for transport
En rekke innsamlings- og transportutstyr for bakterieprøver.
  • Tuppen og røret sikrer levedyktighet for en rekke bakterier fra 24 til 48 timer
  • Ytelsestestet på et stort utvalg av aerobe og anaerobe organismer
  • Hver enkelt vattpinne er pakket separat i en pose med sabotasjesikker lukking som blir hvit etter åpning
Egnet for å samle prøver fra de naturlige åpningene i kroppen og sår.
Forpakning: Enkeltvis i en pose med manipulasjonssikker lukking, som blir hvit etter åpning.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904