Sprøyte, med fast hastighet, CR700-serien
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
84302 84303 84301
549-1269EA 6825 NOK
549-1269 549-1270 549-1268
Sprøyte, med fast hastighet, CR700-serien
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Denne justerbare Hamilton-sprøyten gir prøver med identiske volumer gang på gang uansett hvilket trykk operatøren påfører stempelet. Mikrometerkontrollen gjør det mulig å velge prøvevolumer i trinn på ned til 0,05 µl. Låsesperren sikrer at prøvevolumet alltid holder seg konstant.
  • Each syringe is tested in the factory for reproducibility and precision of flow