Modifiserte sprøyter Microliter™7000-serien
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
80100 86200 86211 86250 86259 88000 88011 88400 88500 88511 80135 88411 86276 80176 86274 CAL86200 80175 CAL88011 CAL80100 CAL86250 CAL86211 CAL88500 CAL88400
549-0904EA 1800 NOK
549-0904 549-1224 549-1225 549-1226 549-1227 549-1235 549-1236 549-1237 549-1239 549-1240 549-1128 549-1238 549-1273 549-0580 549-1272 HAMICAL86200 548-2287 548-2354 HAMICAL80100 HAMICAL86250 HAMICAL86211 HAMICAL88500 HAMICAL88400
Modifiserte sprøyter Microliter™7000-serien
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Egnet for applikasjoner som GC, TLC og mikropipettering. Produsert etter prinsippet om dødvolum ved positivt trykk. Et wolframstempel føres inn i sprøyten så langt som til spissen av nålen. Nål og stempel er kalibrert mot hverandre og må skiftes samtidig ved utskifting.
  • Volumetrisk dosering finner sted i nålen
  • Presisjon ±1 % av det nominelle volumet