Sprøyte for GC-injeksjon
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 2400 NOK
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Sprøyte for GC-injeksjon
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
GC-sprøytener med tre valgmuligheter for nål: fast i rustfritt stål(N), avtakbar i rustfritt stål (RN) eller avtakbar i smeltet silisiumdioksid (RNFS).