Mikrosprøyte for Hewlett-Packard-systemer
Leverandør: Hospidex
EX-MSEX10HP26 EX-MS10HP23/26
613-1736EA 1100 NOK
613-1736 613-1740
Mikrosprøyte for Hewlett-Packard-systemer
Sprøyter Sprøyter for kromatografi
Mikrosprøyter for Agilent-instrumenter.
Type 1: elastisk stempel i Ti-Ni-legering.
Type 2: stempel i rustfritt stål.