Engangssprøyter, Omnifix®
Leverandør: B. Braun
4616308F 4617304F 4616057V 4616103V 4616200V 4617100V 4617029V 4617053V 4617207V 4617509F 4617022V 4616025V 4616502F
612-0115EA 1850 NOK
612-0115 612-0125 612-2892 612-2893 612-2894 612-2897 612-2895 612-2896 612-2898 612-3355 613-1660 613-3837 612-4871
Engangssprøyter, Omnifix®
Sprøyter Sprøyter, medisinsk
Steril, til engangsbruk, i tre deler, laget av PP, lateksfri eller PVC.
  • Uten nål, med tydelig gradering
  • Stempelet er utstyrt med en dobbel pakning for tregere injeksjon og innsamling, spesielt egnet for dispensering av mindre mengder
  • Minimalt prøvetap
DIN EN ISO 10993
Sertifiseringer: DIN EN ISO 10993