Syringes, 3-piece
Leverandør: TERUMO
SS-05S2138 SS-02SE21381 SS-20ES1 SS-20L1 SS-02SE21251 SS-30ESE1 SS-10LE1 SS-02LE1 SS-05LE1 SS-03L1 SS-01T1 SS-10S21381 SS-02SE1 SS-10ES1 SS-02S1 SS-50ES1 SS-50C1 SS-50L1 SS-02SE22381 SS-02SE23251 SS-02SE23321 SS-02SE25161 SS30-ES1 SS30-L1MP MDSS01S2516E MDSS01S2613E
613-4918EA 285 NOK
613-4918 613-4917 613-5402 613-3879 613-3877 613-0974 613-0973 613-1591 613-0917 615-0048 612-0106 613-2272 613-2271 613-2317 613-3875 613-4902 613-3881 613-5398 613-5372 TERUSS-02SE23251 TERUSS-02SE23321 TERUSS-02SE25161 TERUSS30-ES1 TERUSS30-L1MP TERUMDSS01S2516E TERUMDSS01S2613E
Syringes, 3-piece
Sprøyter Sprøyter, medisinsk
Steril, til engangsbruk, tre deler, uten lateks.
  • Tilgjengelig med Luer slip tip eller Luer lock threaded tip
  • Sterilisert ved bestråling av elektronstråler
Sertifiseringer: I samsvar med direktivet 93/42/EEC klasse IIa, organisasjonen er godkjent av TÜV Rheinland (Tyskland), fabrikkgodkjent i henhold til ISO 9001 EN 46001, steriliseringsprosessen er godkjent i henhold til standarden NF EN 550
Forpakning: Enkeltvis sterilforpakket.