Tanks, cylindrical, lightweight
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 3150 NOK
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanks, cylindrical, lightweight
Store beholdere Store beholdere, sylindriske
LLDPE, naturfarget, med lokk. Fat med gradering og utstående kant (flens). Veggtykkelse på ca. 2,4 mm. Tanken 216-0322 kan også brukes som en innsats for 208 liters stålfat.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra –100 til +120 °C
  • Oppfyller kravene i USP VI og FDA 21 CFR 177.1520