Fat, med lokk og tappekran, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 5250 NOK
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Fat, med lokk og tappekran, Nalgene®
Store beholdere Store beholdere, sylindriske
Fat med gradering og utstående kant (flens). Veggtykkelse på ∼2,4 mm. LLDPE, naturfarget, med lokk og tappekran.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra -100 til +120 °C
  • Oppfyller kravene i USP VI og FDA 21 CFR 177.1520
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement