Tape, temperaturbestandig
Leverandør: PRECISION DYNAMICS
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 575 NOK
817-1581 817-1582 817-1583
Tape, temperaturbestandig
Tape
Tekstilbasert med spesialklebemiddel. Til bruk i fryser/kjøleskap, tørkeskap, inkubatorer, steriliseringsapparater osv.
  • Temperaturområde −231,5 til +260 °C
  • Kan skrives på med blyant
Lengde: 7,6 m
Farge: hvit