Tapesett
Leverandør: PRECISION DYNAMICS
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 3150 NOK
817-0026 817-0027 817-0044
Tapesett
Tape
Time Tape er en universell selvklebende tape som passer til en rekke forskjellige etikettbruksområder. Kan skrives på med penn, blyant eller permanent markeringspenn. Denne tapen finnes i forskjellige farger, i to tre bredder.
  • Temperaturbestandig fra −45 opptil +121 °C
  • Med klebemiddel som kan fjernes
  • Resistent mot olje, vann og syre
Sett 1 innholder to ruller av hvit, gul, blå, grønn og rød og én rull av oransje og rosa.
Sett 2 inneholder fem ruller av hvit, fire ruller av gul, tre ruller av blå, tre ruller av grønn, tre ruller av oransje, tre ruller av rød og tre ruller av rosa.
Sett 3 inneholder fire ruller med hvit, to ruller med gul, to ruller med blå, to ruller med grønn, to ruller med oransje, to ruller med rød og to ruller med rosa.
Length: 12,7 m