Multipanel for testing av narkotika i urin
Leverandør: SURESCREEN
SDA7DS12300 S10DS S7DS16
SURESDA7DS12300EA 155 NOK
SURESDA7DS12300 SURES10DS SURES7DS16
Multipanel for testing av narkotika i urin
Narkotester
Opp til 10 ulike stoffer kan avdekkes i et multipanel. Spesialtilbud er også tilgengelig avhengig av mengde. Kontakt ditt lokale Avantor-kontor for mer informasjon.
  • Mer enn 99% nøyaktig
  • Tydelige resultater på 5 minutter
  • Bredt utvalg av screening-enheter, fra 2 til 10 stoff i et panel
AMP: amfetaminer
BAR: barbiturater
BZO: benzodiazepiner
COC: kokain
MAMP: metaamfetaminer
MDMA: ecstasy
MTD: metadon
OPI: opiater
PCP: fenylcyclidin
TCA: frisykliske antidepressiva
THC: hasj
BAR: barbiturates
BZO: benzodiazepines
COC: cocaine
mAMP: methamphetamines