Teststrips, pH, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
1.09531.0001EA 171.08 NOK
1.09531.0001 1.09532.0001 1.09533.0001 1.09535.0001 1.09540.0001 1.09541.0001 1.09542.0001 1.09543.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09450.0010 1.09502.0001
Teststrips, pH, MQuant®, Supelco®
Testpapir pH-indikatorstrips
Disse teststrimlene inneholder spesielle indikatorfargestoffer som er kovalent bundet til reagenspapirene som deretter festes til plaststrimlene.
  • Ikke blødende - kontaminerer ikke løsningen som testes
  • Kvalitetssikring - tester kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte bufferløsninger
  • Forskjellige pH-områder finnes
Tilbehørs informasjon: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changingMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100 MQ100 MQ100