VWR®, Miljøvennlige termometre, easy read
Leverandør: VWR Collection
620-0781EA 390 NOK
620-0781 620-0782 620-0784 620-0785 620-0786 620-0787 620-0788
VWR®, Miljøvennlige termometre, easy read
Termometere Analogue Thermometers
Disse termometerne er enkle å lese raskt og nøyaktig på grunn av den svarte nummereringen med høy kontrast mot en gul bakgrunn. Ideell for bruk i kjemiske/petrokjemiske laboratorier, universiteter, vitenskapelige institusjoner, mat og drikke, farmasøytisk og medisinsk industri, meierier, bryggerier og destillerier.
  • Enviro safe væske lommetermometre
  • Eliminerer avlesningsfeil
  • Ikke giftig, ikke farlig, biologisk nedbrytbar væske
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Sertifiseringer: Sporbar NIST. Envirokleen sertifisert av ChemTel (etMore Product Information