VWR®, Environmentally Friendly Thermometers, Double Safe
Leverandør: VWR Collection
620-0797EA 475 NOK
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Environmentally Friendly Thermometers, Double Safe
Termometere Analogue Thermometers
Disse termometrene er enkle å lese raskt og nøyaktig på grunn av høy kontrast svart nummerering mot en gul bakgrunn. Tallene skrives ut større enn på et standard termometer. Ideell for bruk i kjemiske/petrokjemiske laboratorier, universiteter, vitenskapelige institusjoner, mat- og drikkevareforedling, farmasøytisk og medisinsk industri, meierier, bryggerier og destillerier.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Sertifiseringer: Sporbarhe til NIST.