VWR®, tørrblokk/inkubator væske-i-glass termometre
Leverandør: VWR Collection
620-0816EA 990 NOK
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, tørrblokk/inkubator væske-i-glass termometre
Termometere Analogue Thermometers
Inneholder rød organisk væske mot hvitt bakglass, bortsett fra 620-0891 som har gult bakglass.
  • For bruk i alle standard varmeblokker og inkubatorer
  • PTFE-belegg holder væske og glass innkapslet i tilfelle brudd
  • Individuelt serialisert
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)