VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Leverandør: VWR Collection
620-0823EA 970 NOK
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Termometere Analogue Thermometers
These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
  • Disse termometrene har en rund glassutbuling på hoveddelen for å holde dem på plass
  • PTFE-belegg forhindrer kontaminering av væske eller glass dersom termometeret skulle gå i stykker