Presisjonstermometre
Leverandør: Amarell
AMARL33040-TOLEA 0 NOK
AMARL33040-TOL AMARL33070-CB AMARL33000-FL AMARL33004-TOL/VC AMARL33058-TOL AMARL33076-TOL AMARL33008-TOL AMARL33074-CB AMARL33000-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33018-PENT AMARL33004-TOL/DKD AMARL33032-FL-PTFE AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33000-FL-PTFE AMARL33038-TOL/VC AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33032-FL/VC AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33008-TOL/VC AMARL33056-TOL AMARL33004-TOL AMARL33040-TOL/VC AMARL33052-CB/DKD4 AMARL33078-TOL
Presisjonstermometre
Termometere Analogue Thermometers
Dette omfattende utvalget av lavtemperaturtermometre er egnet for myndighetsverifisering så vel som myndighetskalibrering (620-1713). Toluen eller pentan.
  • Kan senkes helt ned
  • Fargeløst kapillarrør, med unntak av 620-1047 (blåreflekterende kapillarrør)
  • Tre forskjellige fyll
Inntil 10. oktober .2017 er det fortsatt tillat å bruke kvikksølvtermometre hvis de utelukkende er ment å bli brukt for tester i henhold til standardene, som krever bruken av kvikksølvtermometre.
Sertifiseringer: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Leveringsinformasjon: Modellene 620-1047 og 620-0180 er statlig godkjente og leveres med bekreftelsessertifikat.