Miljøvennlige termometre
Leverandør: Amarell
G11374-EF G11376-EF G11378-EF G11380-EF G11382-EF G11388-EF G11392-EF G11396-EF G11404-EF G11392-EF/DKD3
AMARG11374-EFEA 475 NOK
AMARG11374-EF AMARG11376-EF AMARG11378-EF AMARG11380-EF AMARG11382-EF AMARG11388-EF AMARG11392-EF AMARG11396-EF AMARG11404-EF AMARG11392-EF/DKD3
Miljøvennlige termometre
Termometere Analogue Thermometers
Disse termometrene er designet for daglig bruk takket være en ikke-giftig grønn væske. Velg enten solid stilk for å redusere risikoen for utilsiktet brudd eller lukket vekt med melkeglass for ekstra nøyaktighet.
  • Sikker
  • Kvikksølvfri
  • Solid stilk eller medfølgende skala
Fyll: organisk væske
Length: 300 mm
Immersion depth: 76 mm