VWR®, Etui for glasstermometre, nikkelbelagt messing
Leverandør: VWR Collection
620-0900EA 290 NOK
620-0900
VWR®, Etui for glasstermometre, nikkelbelagt messing
Termometerholdere
Dette etuiet beskytter termometrene mot knusing under bruk og oppbevaring.
  • Skrukork for enkel tilgang
  • Ring for opphenging
  • Forniklet messing
  • Den nederste delen rundt kolben har små luftehull for sirkulasjon