VWR®, Temperaturindikatorstrips
Leverandør: VWR Collection
620-9102EA 500 NOK
620-9102 620-9103 620-9104 620-9105 620-9106
VWR®, Temperaturindikatorstrips
Temperatur indikatorstrips
Disse indikatorene er ideelle for rask måling der konvensjonelle termometre er lite praktiske. For bruk med laboratorieutstyr som varmekamre og produkter som er ømfintlige overfor høye temperaturer.
  • Selvklebende, ikke-reversible, 8 punkter
  • Respons innen 1 sekund
  • Kan lagres ved høyst +25 °C i opptil to år