Overføringsmembraner, FluoroTrans® PVDF
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
PVM020C3R BSP0158 BSP0161 BSP0157 BSP0159 PVM020C-099 PVM020C-195 PVM020C-196
516-9757EA 6200 NOK
516-9757 516-0248 516-0249 516-0225 516-0226 516-0224 516-0220 516-0222
Overføringsmembraner, FluoroTrans® PVDF
Overføringsmembraner
Naturlig hydrofob PVDF, egnet for en rekke bruksområder med proteinanalyse. Serien med FluroTrans®-medier er hvite, mikroporøse, fastfasestøtter som binder proteiner fast via hydrofobe interaksjoner. FluoroTrans®-membran er optimalisert for sekvensering av N-terminalprotein. FluoroTrans® W-membran er optimalisert for bruksområder med Western-overføring. FluoroTrans® W-membran tillater sensitiv proteinregistrering med lav bakgrunn og svært lav burn-through for proteiner. Immobiliserte proteiner kan registreres visuelt med Coomassie® Blue, Amido Black, Ponceau S og Colloidal Gold.